Merck
431052
Sigma-Aldrich
メタバナジン酸カリウム
98%
別名:
Potassium vanadate(V), Potassium vanadium trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KVO3
CAS番号:
分子量:
138.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
520 °C (lit.)
密度
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
InChI Key
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
431052-250G:
431052-25G:
431052-BULK:
431052-VAR:
431052-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)