Merck
373680
Sigma-Aldrich
三酸化硫黄 N,N-ジメチルホルムアミド錯体
97%
別名:
DMF-三酸化硫黄複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2 · SO3
CAS番号:
分子量:
153.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
155-158 °C (lit.)
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
InChI Key
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 四量体フルクトース-1,6-ビスホスファターゼのインヒビターであるアミノピリジン類
  • 環状硫酸エステル類
  • 二重酸部位グラフト化水酸化ジルコニウム固定触媒
広く用いられている弱い硫酸化剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
373680-25G:
373680-VAR:
373680-BULK:
373680-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1739-1739 (1990)