Merck
15541
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OSu
別名:
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine hydroxysuccinimide ester, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31N3O8
CAS番号:
分子量:
477.51
Beilstein:
1559393
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
光学活性
[α]20/D -21.0±1.5°, c = 2% in dioxane
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
InChI Key
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 細胞標識および腫瘍MRIでバイモーダル脂質造影剤として
  • 光線力学的療法に用いる改良型ペプチドプロドラッグ5-ALAの合成
  • 小ペプチドトランスポーターPETP1(SLC15A1)に対するマーカーである、高親和性ペプチド抱合体の設計
  • PEG基を含むヒト成長ホルモン誘導体の合成
  • エナンチオ分岐的不斉環化
  • 抗菌薬探索に用いるペプチド-カチオン性ステロイド抱合体の固相合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
15541-1G:
15541-5G:
15541-25G:
15541-VAR:
15541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)