Merck
96885
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OSu
≥95.0% (HPLC)
別名:
Nα,Nε-ジ-Z-L-リシン ヒドロキシスクシンイミド エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29N3O8
CAS番号:
分子量:
511.52
Beilstein:
1559792
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O8/c30-22-14-15-23(31)29(22)37-24(32)21(28-26(34)36-18-20-11-5-2-6-12-20)13-7-8-16-27-25(33)35-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,27,33)(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChI Key
LHOAUCZIIQFZMI-NRFANRHFSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96885-VAR:
96885-5G:
96885-BULK:
96885-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)