Merck
907251
Sigma-Aldrich
H-L-Photo-lysine HCl
≥98%
別名:
(S)-2-Amino-6-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, (S)-2-Amino-6-((2-(3H-diazirin-3-yl)propoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, 3′-Azibutyl-N-carbamoyl-lysine hydrochloride, Abk, Diazirine amino acid, Photo-Lys, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21ClN4O4
CAS番号:
分子量:
308.76
UNSPSCコード:
12352209
アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
利用可能性
available only in USA
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
InChI
1S/C11H20N4O4/c1-11(14-15-11)5-7-19-10(18)13-6-3-2-4-8(12)9(16)17/h8H,2-7,12H2,1H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChI Key
LUCMNTLJAFTFDU-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
H-L-Photo-lysine HCl is a diazirine-containing lysine amino acid and multifunctional probe building blocks. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (~360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An Fmoc-protected version is also available as 907383.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
907251-VAR:
907251-BULK:
907251-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1