Merck
8.52099
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Dnp)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Lys(Dnp)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-2,4-dinitrophenyl-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H26N4O8
CAS番号:
分子量:
534.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C27H26N4O8/c32-26(33)24(11-5-6-14-28-23-13-12-17(30(35)36)15-25(23)31(37)38)29-27(34)39-16-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-4,7-10,12-13,15,22,24,28H,5-6,11,14,16H2,(H,29,34)(H,32,33)/t24-/m0/s1
InChI Key
OENCMORJQAUAAJ-DEOSSOPVSA-N
詳細
A modified lysine derivative for the preparation of chromogenically-labeled peptides by Fmoc SPPS.The Dnp group is the preferred quencher for use in conjunction with the Mca fluorophore, making it an extremely useful tool for the synthesis of fluorescence-quenched peptide substrates.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
関連事項
Replaces: 04-12-1239
アナリシスノート
Color (visual): slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -13.5 - -10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2