914339
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH
≥98%
別名:
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-6-((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyloxy)carbonylamino)hexanoic acid, N2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N6-(((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)-L-lysine, Lysine with photoremovable NVOC, Photocaged amino acid, Photocleavable lysine derivative
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
108 °C (decomp.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)COC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H33N3O10/c1-41-27-15-19(26(34(39)40)16-28(27)42-2)17-43-30(37)32-14-8-7-13-25(29(35)36)33-31(38)44-18-24-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)24/h3-6,9-12,15-16,24-25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,35,36)/t25-/m0/s1
InChI Key
UOEGMVQGRMCJDM-VWLOTQADSA-N
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
914339-BULK:
914339-VAR:
914339-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)