Merck
420069
Sigma-Aldrich
クロロギ酸4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル
97%, for peptide synthesis
別名:
6-ニトロベラトリルオキシカルボニルクロリド, NVOC-Cl, NVOCクロリド, クロロギ酸6-ニトロベラトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2CH2C6H2(OCH3)2NO2
CAS番号:
分子量:
275.64
Beilstein:
2389168
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
クロロギ酸4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
chloro
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロぎ酸4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル(NVOC-Cl)は、ペプチドまたはヌクレオチドの合成においてアミン基およびヒドロキシル基を保護するために一般的に使用される感光性保護試薬です。一般的な用途として以下が挙げられます。
  • 近紫外光の照射で活性化できる、不活発なケージ化たんぱく共役の調製。
  • 塩基感受性S-アシルチオエチル(SATE)-プロオリゴヌクレオチドの固相合成。
  • 光開裂性NVOC部分をキトサンに導入して細胞接着を調節することによる表面特性の改質。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
420069-VAR:
420069-1G:
420069-250MG:
420069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photoremovable protecting groups in organic synthesis.
Pillai V R
Synthesis, 1980(01), 1-26 (1980)
A general and efficient route for chemical aminoacylation of transfer RNAs.
Robertson S A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(7), 2722-2729 (1991)
Photocleavable protecting groups as nucleobase protections allowed the solid-phase synthesis of base-sensitive SATE-prooligonucleotides.
Alvarez K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(17), 6319-6328 (1999)
Nan Cheng et al.
Journal of colloid and interface science, 361(1), 71-78 (2011-06-18)
An approach to control cell adhesion using a photocleavable molecule on chitosan has been developed and studied. Photocleavable 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate (NVOC) was introduced into chitosan to control the surface properties. The two UV illuminations with a photomask controlled the cleavage
Photolabile protecting groups for nucleosides: Synthesis and photodeprotection rates.
Hasan A, et al.
Tetrahedron, 53(12), 4247-4264 (1997)