Merck
55788
Sigma-Aldrich
Nα-Fmoc-Nε-Dabcyl-L-lysine
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
Nε-4-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ)ベンゾイル]-Nα-Fmoc-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H37N5O5
CAS番号:
分子量:
619.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/b40-39+/t33-/m0/s1
InChI Key
FPOPWTDBGMLRNG-JEFPPREJSA-N
その他情報
Building block for the synthesis of fluorogenic protease substrates
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55788-500MG-F:
55788-BULK-F:
55788-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Q.M. Wang et al.
Antiviral Chem. Chemother., 8, 303-303 (1997)
Automated Synthesis of Fluorogenic Protease Substrates: Design of Probes for Alzheimers Disease-Associated Proteases.
Wang, G.T., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1665-1665 (1992)