Merck
8.52009
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-t.-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27NO6
CAS番号:
分子量:
425.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
276-253-8
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
80-95 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C(CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)
InChI Key
GOPWHXPXSPIIQZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1020
アナリシスノート
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Glu(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Glu-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
関連コンテンツ
Purer Fmocs Means Purer Peptides