Merck
50940
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩
≥99.0% (AT)
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50940-100G:
50940-500G:
50940-6X500G:
50940-VAR:
50940-10G:
50940-5KG:
50940-1KG:
50940-BULK:
50940-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Manula S B Rathnayake et al.
Cartilage, 13(2_suppl), 476S-485S (2021-03-23)
To investigate GAG-ECM (glycosaminoglycan-extracellular matrix) interactions in different cartilage types. To achieve this, we first aimed to determine protocols for consistent calculation of GAG content between cartilage types. Auricular cartilage containing both collagen and elastin was used to determine the
D T Gruszka et al.
Science advances, 6(38) (2020-09-20)
During replication, nucleosomes are disrupted ahead of the replication fork, followed by their reassembly on daughter strands from the pool of recycled parental and new histones. However, because no previous studies have managed to capture the moment that replication forks
Caitriona McKeever et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 700-711 (2013-01-11)
Considering the strong DNA minor groove binding observed for our previous series of diaromatic symmetric and asymmetric guanidinium and 2-aminoimidazolinium derivatives, we report now the synthesis of new aminoalkyl derivatives of diaromatic guanidines with potential as DNA minor groove binders
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Allan Joaquim Lamontanara et al.
Nature communications, 5, 5470-5470 (2014-11-18)
The activity of protein kinases is regulated by multiple molecular mechanisms, and their disruption is a common driver of oncogenesis. A central and almost universal control element of protein kinase activity is the activation loop that utilizes both conformation and