Merck
137272
SAFC
グアニジン 塩酸塩
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
180-185 °C (lit.)
溶解性
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
1.3 g/cm3 (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
アプリケーション
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1372729050:
1372729999:
1372720003:
1372720000:
1372729025:
1372720100-KC:
1372720100:
1372722000:
1372725000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)