Merck
5010-OP
Millipore
グアニジン 塩酸塩
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.28
品質水準
フォーム
crystalline powder (granular)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
180-185 °C (lit.)
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
その他の活性
DNAse, none detected
Phosphatase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates. Inhibits RNase and protease activity. Molecular Biology grade.br
A260 (0.1 M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Purity by Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
5020-10KG:
5010-1KG:
5030-5KG:
試験成績書(COA)