Merck
50937
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩 溶液
BioUltra, ~8 M in H2O
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, 塩化グアニジウム, 塩化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
形状
liquid
濃度
~8 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
屈折率
n20/D 1.465
pH
4.5-7.5 (25 °C)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES記法
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グアニジン塩酸塩溶液は、ゲノム解析のためのゲノムDNA抽出における固定バッファーとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グアニジン‐HCl (Gnd-HCl) は効率的なカオトロピック剤で、RNAの単離、球状タンパク質の変性およびタンパク質リフォールディング研究における変性剤として広く使用されています。本製品は、アフィニティー精製されたタンパク質複合体の迅速かつ効果的な溶出や、後続のタンパク質消化ステップに適したサンプルバッファーです。Gnd-HClは、低モル濃度でトリプシン活性に干渉し、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)と併用すると沈殿する傾向があるため、プロテオミクス実験には推奨されません。GnHClは、骨、軟骨、靱帯、腱などの細胞外マトリックス(ECM)が豊富な組織におけるタンパク質の抽出に一般的に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
50937-BULK:
50937-INTR:
50937-25ML:
50937-100ML:
50937-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Class III Peroxidases in Response to Multiple Abiotic Stresses in Arabidopsis thaliana Pyrenean Populations
Eljebbawi A, et al.
International Journal of Molecular Sciences (2022)
Yalda Ashraf Kharaz et al.
Proteomics, 17(13-14) (2017-05-27)
Exploring the tendon proteome is a challenging but important task for understanding the mechanisms of physiological/pathological processes during ageing and disease and for the development of new treatments. Several extraction methods have been utilised for tendon mass spectrometry, however different
Jon W Poulsen et al.
Journal of proteome research, 12(2), 1020-1030 (2012-11-29)
Protein digestion is an integral part of the "shotgun" proteomics approach and commonly requires overnight incubation prior to mass spectrometry analysis. Quadruplicate "shotgun" proteomic analysis of whole yeast lysate demonstrated that Guanidine-Hydrochloride (Gnd-HCl) protein digestion can be optimally completed within
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Caitriona McKeever et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 700-711 (2013-01-11)
Considering the strong DNA minor groove binding observed for our previous series of diaromatic symmetric and asymmetric guanidinium and 2-aminoimidazolinium derivatives, we report now the synthesis of new aminoalkyl derivatives of diaromatic guanidines with potential as DNA minor groove binders