Merck
M2320
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, AP-20
別名:
抗-MAP2 (2a+2b)抗体、マウスモノクローナル, 抗微小管結合タンパク質2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
抗MAP2(2a+2b)抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体, ~2 mg/mL, clone AP-20, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AP-20, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
apparent mol wt 280 kDa
化学種の反応性
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-3 μg/mL using rat brain preparation or rat cerebral cortex extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MAP2は脳組織の主要な微小管関連タンパク質です。MAP2には3つの型があり、2つの型は同等のサイズで、見掛けの分子量は280 kDa(MAP2aおよびMAP2b)、3番目の型はこれよりも分子量が低く70 kDaです(MAP2c)。 新生仔ラット脳には、MAP2b及びMAP2cが存在しますが、MAP2aは存在しません。 出生後10~20日の間にMAP2bと等しいレベルのMAP2aが出現します。 同時に、MAP2cのレベルは10分の1に低下します。 この変化は、樹状突起の成長が完了し、ニューロンが成熟形態に達したときに発生します。 高齢ラット脳では、MAP2はカテプシンD様プロテアーゼにより分解されます。MAP2が一部のタイプのニューロンで他のタイプと比べて高値で発現するとの指摘があります。
モノクローナル抗MAP2抗体の特異性が、免疫ブロットで確立されました。 この抗体は、高分子量型MAP2、すなわちMAP2aおよびMAP2bの位置を突き止めますが、MAP2cに対する反応性は示しません。MAP1、MAP5、チューブリン、タウタンパク質(t)との交差反応性は見られません。
モノクローナル抗MAP2(2a+2b)抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とウシ微小管関連タンパク質2(MAP2)で免疫化したマウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。
特異性
モノクローナル抗MAP2抗体は、蛍光またはペルオキシダーゼ標識を用いた免疫細胞化学的方法、または免疫組織化学的方法を使用することで、ヒト、ウシ、ラット、マウス、アフリカツメガエル、サンショウウオ、およびウズラの組織や細胞との反応を示します。
免疫原
ウシMAP2。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗MAP2(2a+2b)抗体は、免疫細胞染色の分野に使用されています。
マウスモノクローナルクローンAP-20抗MAP2(2a+2b)抗体は、ウエスタンブロッティングおよび免疫組織化学的(IHC)方法による検出と定量を目的としてMAP2にタグ付けするために使用されます。特に神経組織の細胞シグナル伝達におけるMAP2aおよびMAP2bの役割を評価するためのプローブとして使用されます。
生物化学的/生理学的作用
微小管関連タンパク質2(MAP2)は微小管重合を促進し、微小管に側枝を形成することが知られています。ニューロフィラメント、アクチン、細胞骨格およびその他の要素とも相互作用します。MAP2は、高齢ラット脳でカテプシンD様プロテアーゼにより分解されます。MAP2が一部のタイプのニューロンで他のタイプと比べて高値で発現するとの指摘があります。MAP2は微小管の集合を促進し、微小管上に側枝を形成することが知られています。ニューロフィラメント、アクチン、細胞骨格およびその他の要素とも相互作用します。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 2
Jan Code
M2320-VAR:
M2320-25UL:
M2320-100UL:
M2320-BULK:
M2320-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shinya Hidano et al.
mBio, 7(6) (2016-11-12)
The local production of gamma interferon (IFN-γ) is important to control Toxoplasma gondii in the brain, but the basis for these protective effects is not fully understood. The studies presented here reveal that the ability of IFN-γ to inhibit parasite
The projection domain of MAP2b regulates microtubule protrusion and process formation in Sf9 cells
Belanger D, et al.
Journal of Cell Science, 115(7), 1523-1539 (2002)
Antidepressant drugs diversely affect autophagy pathways in astrocytes and neurons?dissociation from cholesterol homeostasis
Zschocke J, et al.
Neuropsychopharmacology, 36(8), 1754-1754 (2011)
J Lavaur et al.
Cell death discovery, 2, 16018-16018 (2016-08-24)
Noble gases such as xenon and argon have been reported to provide neuroprotection against acute brain ischemic/anoxic injuries. Herein, we wished to evaluate the protective potential of these two gases under conditions relevant to the pathogenesis of chronic neurodegenerative disorders.
Neurons Derived from Human Induced Pluripotent Stem Cells Integrate into Rat Brain Circuits and Maintain Both Excitatory and Inhibitory Synaptic Activities
Yin X, et al.
eNeuro, 6(4) (2019)