product name
抗β-チューブリンIII ウサギ宿主抗体, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Anti-tubulin antibodies are useful to study the localization of tubulin proteins. Anti-β-Tubulin III antibody is specific for β-Tubulin III in humans.
免疫原
アプリケーション
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T3952-VAR:
T3952-100UG-PW:
T3952-BULK:
T3952-100UG:
試験成績書(COA)