Merck
T2200
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
別名:
Anti-Tuj 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
抗β-チューブリンIII ウサギ宿主抗体, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
強化検証
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10 μg using RIPA extract (250 μg) of cultured rat PC12 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat PC12 cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extracts of mouse brain or cultured human neuroblastoma SH-SY5Y cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チューブリンβ 3クラスIII(TUBB3)はβ-チューブリンIIIとも呼ばれ、ヒト染色体16q24.3にマッピングされた遺伝子によってコードされています。TUBB3タンパク質の発現はニューロンに限定されます。
α微小管の不可欠な構成要素である/β-チューブリンは、ほぼすべての真核細胞に存在しています。
α/β-チューブリンは、主にα-およびβ-チューブリンアイソタイプの可溶性(約100~110 kDa)のヘテロ二量体セットとして、あるいは重合した微小管におけるポリマーとして生じます。β-チューブリンIII(別名β-4鎖)は、脳および脊髄後根神経節に認められ、中枢神経系および末梢神経系のニューロンに局在すると考えられます。β-チューブリンIIIは、精巣のセルトリ細胞、精子の尾部、特定の肺細胞および明らかに一部の乳腺間充織細胞にも認められます。
特異性
抗-β-チューブリンIIIは、ヒト、マウス、及びラットのβ-チューブリンIIIを認識します。
免疫原
ヒトβ-チュ-ブリンIIIのアミノ酸残基441-450に相当する合成ペプチド(Ala446をSer446に置換, N末端システイン付加)のKLH結合体。この配列は哺乳類で保存されています。
アプリケーション
ウサギを用いて作成した抗β-チューブリン抗体は、下記の研究で使用されています:
  • 免疫蛍光法
  • 免疫染色
  • ウェスタンブロッティング
  • 間接免疫ペルオキシダーゼアッセイ(IPA)
ウサギを用いて作成した抗β-チューブリン抗体は、下記の研究で使用されています:
  • 免疫蛍光法
  • 免疫染色
  • ウェスタンブロッティング
生物化学的/生理学的作用
チューブリンβ3クラスIII(TUBB3)は、神経系の発生と軸索ガイダンスに極めて重要な役割を担っています。タンパク質をコードする遺伝子の変異は、眼球運動疾患、3型先天性外眼筋線維症(CFEOM3)、およびさまざまな神経学的症候群につながります。タンパク質発現の変化は微小管動態と微小管-キネシン相互作用に影響を与えます。TUBB3発現の増加は腫瘍組織で観察されます。TUBB3発現が減少することは、皮膚悪性黒色腫の予後不良の重要なマーカーと考えることができます。TUBB3は腫瘍組織の浸潤性増殖の抑制に関わるため、抗がん剤開発の潜在的な標的と考えられます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
保存と安定性:継続して使用する場合、2~8℃で保存し、1ヵ月まで使用できます。
長期保存する場合、作業用の一定分量に分けて凍結します。凍結及び融解の繰り返しは推奨されません。「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。12時間以内に使用しなかった場合、作業希釈溶液は廃棄してください。
その他情報
異なる手法及び調製法で最良の結果を得るためには、滴定によって最適な作業濃度を決定することが推奨されます。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T2200-VAR:
T2200-BULK:
T2200-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of the colchicine binding site on avian tubulin isotype βVI.
Sharma S, et al.
Biochemistry, 49(13), 2932-2942 (2010)
Geometric effect of cell adhesive polygonal micropatterns on neuritogenesis and axon guidance.
Jang MJ, Nam Y.
Journal of Neural Engineering, 9(4) (2012)
Immunohistochemical, volumetric, and functional neuroimaging studies in patients with idiopathic Parkinson's disease.
Hummel T, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 289(1-2), 119-122 (2010)
Reciprocal regulation of the basic helix-loop-helix/Per-Arnt-Sim partner proteins, Arnt and Arnt2, during neuronal differentiation.
Hao N
Nucleic Acids Research, 41(11), 5626-5638 (2013)
C Gouarné et al.
British journal of pharmacology, 172(1), 235-245 (2014-09-16)
Parkinson's disease (PD) is usually diagnosed clinically from classical motor symptoms, while definitive diagnosis is made postmortem, based on the presence of Lewy bodies and nigral neuron cell loss. α-Synuclein (ASYN), the main protein component of Lewy bodies, clearly plays
プロトコル
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.