Merck
P0389
Sigma-Aldrich
ペニシリナーゼ Bacillus cereus由来
lyophilized powder, 1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
別名:
β-ラクタマーゼI Bacillus cereus由来, β-ラクタマーゼII, セファロスポリナーゼ, ペニシリン アミド-β-ラクタムヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
組成
Protein, ~10%
テクニック
activity assay: suitable
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bacillus cereus由来ペニシリナーゼは、沈降分析、アミノ末端分析、および垂直アクリルアミドゲル電気泳動による精製および均一性評価において、3つの異なる成分を含むことが明らかにされています。
アプリケーション
ペニシリナーゼは、激しいペニシリン反応を示す患者において、ペニシリンレベルを減少させる目的で使用できます。
ペニシリンの産生に使用されます。Bacillus cereus由来ペニシリナーゼは、ミカエリス定数、Ph/活性曲線、および免疫学的性質に関する、Bacillus subtillis由来のペニシリナーゼとの比較研究に使用され、大きく異なることが示されています。
ペニシリンの製造に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
ペニシリナーゼは、ペニシリンのβ-ラクタム環の加水分解を特異的に触媒します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolの特定の基質を加水分解する酵素量です。販売は、ベンジルペニシリン単位に基づいて販売されています。この国際単位(ベンジルペニシリンを基質として使用)は、約600 Levyユニットおよび約75 Pollockユニットに相当します。
物理的形状
凍結乾燥品(リン酸バッファ-塩およびクエン酸バッファ-塩を含有)
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0389-1KU:
P0389-BULK:
P0389-10KU-PW:
P0389-25KU-PW:
P0389-5KU:
P0389-VAR:
P0389-25KU:
P0389-5KU-PW:
P0389-1KU-PW:
P0389-5X25KU:
P0389-10KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristian Piras et al.
Chemical science, 13(6), 1746-1758 (2022-03-15)
Large-scale population screening for early and accurate detection of disease is a key objective for future diagnostics. Ideally, diagnostic tests that achieve this goal are also cost-effective, fast and easily adaptable to new diseases with the potential of multiplexing. Mass
Junichiro Marui et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 110(1), 8-11 (2010-06-15)
Aspergillus oryzae penicillin biosynthetic genes were clustered. The penicillin production was positively regulated by VeA, a global gene regulator required for transcriptional expression of the penicillin biosynthetic genes. Overexpression of the biosynthetic genes by a strong promoter yielded a greater
Anaphylactic shock after therapy with penicillinase.
A L HYMAN
Journal of the American Medical Association, 169(6), 593-594 (1959-02-07)
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569.
J Imsande et al.
The Journal of biological chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970-05-10)
M A van Opstal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 8(1), 49-60 (1990-01-01)
An automated assay for the determination of penicillin in formulations suitable for use in pharmaceutical quality control is presented. The method is based on the classical iodometric penicillin assay which is incorporated in a flow injection analysis (FIA) system. The