由来生物
bovine testis
品質水準
結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
タイプ
Type VIII
形状
lyophilized powder
比活性
300-1,000 U/mg
分子量
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3757-100MG:
H3757-100MG-PW:
H3757-BULK:
H3757PROC:
H3757-10X100MG:
H3757-VAR:
H3757-PH:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
プロトコル
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.