Merck
377708
Sigma-Aldrich
(カルベトキシエチリデン)トリフェニルホスホラン
94%
別名:
2-(トリフェニルホスホルアニリデン)プロピオン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
362.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
94%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
158-162 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
InChI Key
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
トリフェニルホスフィンオキシドを含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
377708-5G:
377708-5KG:
377708-VAR:
377708-1KG:
377708-500G:
377708-BULK:
377708-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)