Merck
369047
Sigma-Aldrich
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
別名:
NSC 82468
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CCH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
459.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
phosphine
SMILES記法
[Br-].CC(C)(C)OC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZGLFRTJDWWKIAK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ロジウム触媒不斉水素化反応
  • Wittig反応
  • Wittigメチレン化
  • 二重アザMichael付加反応を経由するN-(フェニルメチル)-cis-ピロリジン二酢酸エステル類の合成
  • 脱プロトン化とそれに続くフッ素化およびアルデヒドとの立体選択的Wittigオレフィン化による、α-フルオロ-α,β-不飽和エステルの立体選択的合成
  • Wittig鎖延長反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
369047-VAR:
369047-10G:
369047-BULK:
369047-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)