Merck
157945
Sigma-Aldrich
(4-カルボキシブチル)トリフェニルホスホニウムブロミド
98%
別名:
5-(トリフェニルホスホニオ)ペンタン酸 ブロミド, NSC 147756, 臭化カルボキシブチルトリフェニルホスホニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P(Br)(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
443.31
Beilstein:
3586477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
204-207 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phosphine
SMILES記法
[Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChI Key
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 腫瘍細胞のミトコンドリア内にプロアポトーシス性ペプチドを運搬するための基本構造として用います
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 閉環メタセシスおよび二重結合移動閉環メタセシス反応を経由する環骨格
  • 抗マイコバクテリア薬であるメチルアルケニルキノロン類
  • 金触媒Meyer-Schuster転位を経由するプロスタグランジン類およびその医薬類縁体
  • 治療薬候補のN型カルシウムチャネルブロッカーであるジフェニルメチルピペラジン類
  • 抗腫瘍活性を持つ葉酸レセプター特異的グリシンアミドリボヌクレオチドホルミルトランスフェラーゼ(GARFTアーゼ)インヒビター
  • Wittig反応による、抗リューシュマニア活性を持つ知るシクロアルキリデンアルカノール
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
157945-250G:
157945-BULK:
157945-50G:
157945-5KG:
157945-VAR:
157945-10KG:
157945-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sabah Haq et al.
OncoTargets and therapy, 10, 2427-2447 (2017-05-13)
Prostaspheres-based three dimensional (3D) culture models have provided insight into prostate cancer (PCa) biology, highlighting the importance of cell-cell interactions and the extracellular matrix (EMC) in the tumor microenvironment. Although these 3D classical spheroid platforms provide a significant advance over
Raquel Palao-Suay et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 28(10), 152-152 (2017-09-02)
Active targeting not only of a specific cell but also a specific organelle maximizes the therapeutic activity minimizing adverse side effects in healthy tissues. The present work describes the synthesis, characterization, and in vitro biological activity of active targeting nanoparticles (NP)
Gantumur Battogtokh et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 13(2), 733-743 (2016-11-07)
The objective of this study was to develop a mitochondria-targeted photosensitizer (PS) for photodynamic therapy (PDT). Herein, a porphyrin-derivative photosensitizer, pheophorbide-a (PheoA), was conjugated to carboxybutyltriphenylphosphonium (TPP) via a carbodiimide linkage to enhance mitochondrial targeting and TPP-PheoA conjugate was further
Ningqiang Gong et al.
Nature nanotechnology, 14(4), 379-387 (2019-02-20)
Mitochondrial redox homeostasis, the balance between reactive oxygen species and antioxidants such as glutathione, plays critical roles in many biological processes, including biosynthesis and apoptosis, and thus is a potential target for cancer treatment. Here, we report a mitochondrial oxidative
Hui Huang et al.
Metallomics : integrated biometal science, 11(7), 1200-1206 (2019-06-27)
Environmental factors may play a critical role in the etiology and pathogenesis of Parkinson's disease (PD). However, the association of PD with specific chemical species remains largely unknown. Here we prepared three kinds of iron oxide nanoparticles and examined their