アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
210-213 °C (lit.)
官能基
bromo
phosphine
SMILES記法
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- アジド化
- 八員環系を生成するC-H活性化およびβ-脱離
- アジドのアルケンへの1,3-双極子付加環化
- 不飽和カルボニル化合物およびアルデヒドの立体選択的SmI2媒介カップリング
- Dラベル化メチレンシクロブタンの合成
- カップリング反応
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
272132-1KG:
272132-VAR:
272132-100G:
272132-BULK:
272132-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック