Merck
251933
Sigma-Aldrich
4-ブロモブチリルクロリド
95%
別名:
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
185.45
Beilstein:
1743026
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
101 °C/37 mmHg (lit.)
密度
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChI Key
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
251933-25G:
251933-BULK:
251933-VAR:
251933-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)