Merck
C29835
Sigma-Aldrich
4-クロロ酪酸
99%
別名:
4-Chlorobutanoic acid, 4-Chlorobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
122.55
Beilstein:
1700264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
196 °C/22 mmHg (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Application in hydrophilic fluorescent nanozymes: </strong>4-Chlorobutyric acid is used in the synthesis of Mn2+:CsPbCl3@SiO2 yolk shell nanoparticles (YSNPs) through the SN2 reaction with oleylamine (OAm). This reaction yields a zwitterionic ligand that facilitates the dispersion of YSNPs in water (Wang et al., 2024).</li>
</ul>
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C29835-BULK:
C29835-VAR:
C29835-100G:
C29835-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Michele Dei Cas et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1154, 121982-121982 (2020-08-31)
Short and medium fatty acids derived from either dietary sources, gut microbiota, and liver production might play a role in the modulation of metabolism and inflammation. The outcome of different autoimmune or inflammatory diseases could be related to microbiota composition