Merck
382205
Sigma-Aldrich
2-ブロモエチルエーテル
technical grade, 90%
別名:
Bis(2-bromoethyl) ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(BrCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
231.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.845 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI Key
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromoethyl ether (2,2′-Dibromodiethyl ether) is a halogen containing ether. 2,2′-Dibromodiethyl ether has been prepared by reacting dioxane with anhydrous, bromine free hydrogen bromide.
アプリケーション
レドックス活性テトラチアフルバレン結合系やポリオキサザクリプタンドなどマクロヘテロ環化合物の合成に有用です。
2-Bromoethyl ether (2,2′-Dibromodiethyl ether) may be used in the preparation of 1,4,7-trioxa-10-19-dithia-13,16-diaza-12,17-dioxo-8,9,14,15,20,21-tribenzoheneicosane.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
382205-BULK:
382205-1L:
382205-25ML:
382205-5ML:
382205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The reaction of dioxane with hydrogen bromide.
Cleave ABV and Blake RI.
Canadian Journal of Chemistry, 29(9), 785-789 (1951)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1213-1213 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1550-1550 (1992)
New approach to the synthesis of dibenzodithia-and benzothiaazacrown ethers via the aromatization of 2-alkylthio (arylthio) cyclohexanes during bromination.
Kudryatsev KV and Samofin VV.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(1), 106-111 (1997)
Ping-Yu Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 71(2), 833-835 (2006-01-18)
[reaction: see text] A mild asymmetric arylation of aromatic aldehydes catalyzed by gamma-amino thiol 5 gave the corresponding diarylmethanols with 95 to >99.5% ee.