Merck
1193301
USP
ジエチレングリコールモノエチルエーテル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(2-エトキシエトキシ)エタノール, CARBITOL, エチルジグリコール, ジエチレングリコールエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1736441
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.63 (vs air)
蒸気圧
0.12 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
diethylene glycol
expl. lim.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diethylene glycol monoethyl ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1193301-0.5ML:
1193301-4X0.25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
David W Osborne
Journal of cosmetic dermatology, 10(4), 324-329 (2011-12-14)
The solvent diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE) is currently used in over 500 cosmetic products and has enabled the formulation of a topical 5% dapsone gel for the treatment of acne. It is anticipated that this common cosmetic ingredient will
J E Riviere et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 37(5), 435-444 (2014-03-22)
Topical application of ectoparasiticides for flea and tick control is a major focus for product development in animal health. The objective of this work was to develop a quantitative structure permeability relationship (QSPeR) model sensitive to formulation effects for predicting
Suresh Kumar et al.
Journal of cellular biochemistry, 116(6), 985-997 (2015-01-07)
In this study, we for the first time explored the cellular and molecular mechanism of anticancer properties of fascaplysin, a marine sponge-derived alkaloid. Our study demonstrated that fascaplysin induced a cooperative interaction between apoptotic and autophagic pathways to induce cytotoxicity
Petra O Nnamani et al.
International journal of pharmaceutics, 477(1-2), 208-217 (2014-10-08)
NLC topical formulation as an alternative to oral and parenteral (IM) delivery of artemether (ART), a poorly water-soluble drug was designed. A Phospholipon 85G-modified Gelucire 43/01 based NLC formulation containing 75% Transcutol was chosen from DSC studies and loaded with
Changkyu Kim et al.
Nanoscale, 7(15), 6627-6635 (2015-03-21)
The realization of air-stable nanoparticles, well-formulated nanoinks, and conductive patterns based on copper is a great challenge in low-cost and large-area flexible printed electronics. This work reports the synthesis of a conductively interconnected copper structure via thermal sintering of copper