製品名
フタル酸酢酸セルロース,
フォーム
powder
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
acetylated cellulose
マトリックス活性基
phthalate
キャパシティ
1.0 meq/mL
分離法
reversed phase
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
InChI Key
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22192-BULK-F:
22192-VAR-F:
22192-100G-F:
22192-500G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック