詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
塩化リチウム溶液(電解質溶液)は、主に非水溶液の滴定に使用される基準電極の充填液です。イミノ二酢酸結合シリカカラム上でのキレート化イオンクロマトグラフィーによるブライン中の微量のアルカリ土類金属の測定に使用されました。また、セルロースのサイズ排除クロマトグラフィー分析のために、N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)と共に使用される場合もあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16398-VAR:
16398-BULK:
16398-250ML:4548173956251
この製品を見ている人はこちらもチェック
Size exclusion chromatography of cellulose in LiCl/N, N-dimethylacetamide.
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 56 (1), 265-279 (2003)
Determination of trace alkaline earth metals in brines using chelation ion chromatography with an iminodiacetic acid bonded silica column.
Journal of Chromatography A, 907 (1), 191-200 (2001)
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate