リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
(Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution)
有効性
≤0.5 ng/mL ED50
分子量
15.5 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL2(3558)
詳細
アプリケーション
- ヒトIL-2(インターロイキン2)は、4-フルオロ-3-ニトロフェニルをグラフト化した金電極をベースとするプラットフォームを使用したIL-2の検出に使用されています。
- 腫瘍特異的細胞傷害性Tリンパ球の産生に使用されています。
- Tリンパ球の増殖に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP3085-50UG:
SRP3085-VAR:
SRP3085-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
プロトコル
細胞生存率・増殖・活性化・細胞毒性を測定するためのWST-1アッセイプロトコルWST-1試薬調製手順・アプリケーション例WST-1アッセイに関するよくある質問・トラブルシューティングガイド
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.