製品名
インターロイキン-2 マウス由来, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.2 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
17.2 kDa
包装
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.000 EU/μg
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il2(16183)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0523-VAR:
I0523-20UG:
I0523-5X20UG:
I0523-20UG-PW:
I0523-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.