安全性情報
SRP3211
Sigma-Aldrich
IL-4 マウス由来
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
BCDF, BCGF, B細胞刺激因子 (BSF-1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤2.0 ng/mL ED50
分子量
13.7 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... IL4(16189)
詳細
IL-4(インターロイキン4)は、多面作用性のサイトカインです。肥満細胞、T細胞および骨髄間質細胞により産生されます。組み換えマウスIL-4は、120のアミノ酸残基を含む13.7 kDaの球状タンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
多様なT、B細胞応答(細胞増殖、生存と遺伝子発現を含む)を調節します。 IL-4 は天然型 CD4+ T細胞がヘルパー Th2(Tヘルパー)へ分化するプロセスを調節します。この分化プロセスは IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、およびIL-13の分泌を含むサイトカイン分泌プロファイルによって特徴付けられ、ホルモン免疫応答が円滑に働くように機能します。 IL-4 のもう一つの重要な機能は、免疫グロブリンクラスを IgG1(免疫グロブリンG1)とIgEアイソ型へスイッチングすることです。 Th2 細胞によるIL-4の過剰生産は IgEの生産レベル上昇とアレルギーに関連付けられます。 IL-4 は、ミクログリア/マクロファージの活動をコントロールすることによって脳虚血発症後の長期的な回復に寄与します。 マウスの場合、IL-4の欠落は状態不安様挙動に関連しています。
シーケンス
MHIHGCDKNH LREIIGILNE VTGEGTPCTE MDVPNVLTAT KNTTESELVC RASKVLRIFY LKHGKTPCLK KNSSVLMELQ RLFRAFRCLD SSISCTMNES KSTSLKDFLE SLKSIMQMDY S
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
開封前にバイアルを遠心します。水を用いて0.1~1.0 mg/mLの濃度に溶解します。ボルテックスしないでください。この溶液は2~8℃で最大1週間保存できます。長期保存の場合は、安定剤(5%トレハロースなど)を含むバッファーでさらに希釈し、-20~-80℃で作業用アリコートに保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3211-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chih-Wei Ko et al.
Bio-protocol, 8(17), e3003-e3003 (2018-09-05)
Using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) to analyze the citric acid cycle (CAC) and related intermediates (such as glutamate, glutamine, GABA, and aspartate) is an analytical approach to identify unexpected correlations between apparently related and unrelated pathways of energy metabolism.
Mast cell production and response to IL-4 and IL-13.
McLeod JJ
Cytokine, 75, 57-61 (2015)
Interleukin-4 Is Essential for Microglia/Macrophage M2 Polarization and Long-Term Recovery After Cerebral Ischemia.
Liu X
Stroke, 47, 498-504 (2016)
Cell division number regulates IgG1 and IgE switching of B cells following stimulation by CD40 ligand and IL-4.
Hasbold J
European Journal of Immunology, 28, 1040-1051 (1998)
Nasal mast cells in perennial allergic rhinitics exhibit increased expression of the Fc epsilonRI, CD40L, IL-4, and IL-13, and can induce IgE synthesis in B cells.
Pawankar R
The Journal of Clinical Investigation, 99, 1492-1492 (1997)