製品名
インターロイキン-4 ヒト, IL-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.400 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
14.9 kDa (containing 129 amino acid residues)
包装
pkg of 5 and 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.000 EU/μg
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IL-4は以下の2つの特徴的な受容体に結合します。IL-4Rα鎖と共通ガンマ鎖γcで構成されるヘテロ二量体であるI型受容体、ならびにIL-4RαとIL-13Rα1のヘテロ二量体であるII型受容体。4
天然に存在するIL-4の分子量は12~20 kDaです。組換え型ヒトIL-4は、129のアミノ酸残基を含む14.9 kDaのタンパク質です。ヒトIL-4とマウスIL-4は50%のアミノ酸配列相同性を共有していますが、それらの生物学的作用は種特異的です。5
アプリケーション
物理的形状
アナリシスノート
引用
2. O′Garra, A., and Arai, N., The molecular basis of T helper 1 and T helper 2 cell differentiation. Trends Cell Biol., 10, 542-550 (2000).
3. Ryan, J.J. et al., Mast cell homeostasis: a fundamental aspect of allergic disease. Crit. Rev. Immunol., 27, 15-32 (2007).
4. Callard, R.E. et al., IL-4 and IL-13 receptors: are they one and the same? Immunol. Today, 17, 108-110 (1996).
5. Yokota, T. et al., Molecular biology of interleukin 4 and interleukin 5 genes and biology of their products that stimulate B cells, T cells and hemopoietic cells. Immunol. Rev., 102, 137-187 (1988).
6. Kitamura, T. et al., Establishment and characterization of a unique human cell line that proliferates dependently on GM-CSF, IL-3, or erythropoietin. J. Cell Physiol., 140, 323-334 (1989).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I4269-VAR:
I4269-5UG-PW:
I4269-50UG:
I4269-BULK:
I4269-50UG-PW:
I4269-10UG:
I4269-5UG:
I4269-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.