安全性情報
RAB0286
Sigma-Aldrich
Human IL-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
IL-1 beta, Interleukin-1 beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.07-1500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL2(3558)
詳細
The Human IL-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-2 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-2
アプリケーション
Human IL-2 ELISA Kit has been used in the analysis of interleukins levels in human plasma.
生物化学的/生理学的作用
IL-2 (interleukin 2) is a powerful immunoregulatory lymphokine produced by T-cells in response to antigenic or mitogenic stimulation. It is a type I cytokine. IL-2/IL-2R (interleukin 2/IL-2 receptor) signaling is required for T-cell proliferation and other fundamental functions which are essential for the immune response. IL-2 stimulates growth and differentiation of B-cells, NK (natural killer) cells, lymphokine activated killer cells, monocytes, macrophages and oligodendrocytes. It is associated with recurrent oral ulcer, asthma and Mycoplasma pneumoniae infection in children. Absence of IL2 in mice causes fatal lymphoproliferative inflammatory disease (IL-2 deficiency syndrome). IL-2 signaling involves three pathways: phosphoinositol 3-kinase (PI3-K)/AKT, Ras-MAPK (mitogen activated protein kinase), and JAK-STAT (Janus kinase - signal transducers and activators of transcription) pathways.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BbvI & RsaI Restriction of AR-DBD, IL-6, IL-8, and SPF Discriminate Prostate Cancer
Hessien M, et al.
Biomedica : Revista del Instituto Nacional de Salud, 34(4), 236-236 (2018)
Microarray analysis of potential genes in the pathogenesis of recurrent oral ulcer.
Han J
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 12419-12427 (2015)
Yujo Kawashita et al.
Radiation research, 182(2), 191-200 (2014-06-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) often presents as a diffuse or multifocal tumor making it difficult to control by surgery or radiation. Radio-inducible herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-TK) gene therapy has been shown to enhance local tumor control after radiation therapy
Ruihong Lan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(4), 1055-1055 (2021-08-27)
Placental trophoblast apoptosis is a major pathological feature of preeclampsia. Fas has been reported to be highly expressed in the placentas of patients with preeclampsia. However, the role and underlying mechanisms of Fas in the pathogenesis of preeclampsia have not
Interleukin-2 augments natural killer cell activity.
Henney CS
Nature, 291, 335-338 (1981)
資料
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.