Merck
472476
Sigma-Aldrich
クロロホルム
contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.8%
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
含みます
amylenes as stabilizer
不純物
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
≤0.03% (water)
蒸発残留物質
0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 ppm
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酵母からのRNAの単離プロセスに、クロロホルムが使用されました。
以下のプロセスに使用できます。
  • コロイド状の疎水性CdSeコアナノ結晶(量子ドット)の合成。
  • リン脂質溶液の調製。
  • ルテニウム錯体の光分解反応に用いる溶媒として。
  • 再結晶化用の溶媒。
  • タバコの煙に含まれるクロロホルムの存在を検出するための参照化合物。
  • 溶媒抽出プロセスに用いる抽出剤。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
472476-6X1L:4548173156392
472476-2L:4548173156361
472476-500ML:4548173156385
472476-1L:4548173156354
472476-4L:
472476-4X4L:4548173156378
472476-16L:
472476-4X2L:4548173268897
472476-8L:
472476-2.5L:4548173321783
472476-6X500ML:4548173268903
472476-VAR:
472476-2.5 L:
472476-6L:
472476-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Simple RNA Preparation Procedure from Yeast for Northern Blot Using Hot Phenol.
Wei Y.
Bio-protocol, 2(12) (2012)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)