Merck
746460
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1.33 hPa ( 547 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on drying
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
mp
605 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化リチウム(LiCl)はリチウム塩です。塩基感受性アルデヒド及びホスホン酸のホーナー・ワズワース・エモンズ反応に関与します。LiCl/N,N-ジメチルアセトアミド(DMAc)溶媒系は、セルロースの溶解及びさまざまなセルロース誘導体(セルロースエステル、カルバミン酸、スルホン酸、エーテル)の合成に使用されています。本化合物は、炭酸リチウム(Li2CO3).から合成できます。
アプリケーション
塩化リチウム(LiCl)は、過塩素酸との反応による過塩素酸リチウムの合成に用いられています。
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746460-BULK:
746460-6X500G:
746460-2.5KG:
746460-500G:
746460-VAR:
746460-100G:
746460-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Ted M Hsu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate
Hector Vargas-Perez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(23), 7899-7909 (2014-06-06)
Drug administration to avoid unpleasant drug withdrawal symptoms has been hypothesized to be a crucial factor that leads to compulsive drug-taking behavior. However, the neural relationship between the aversive motivational state produced by drug withdrawal and the development of the
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.