主要文書
8.16142
Sigma-Aldrich
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H34ClN
CAS番号:
分子量:
263.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
203-927-0
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246 °C (decomposition)
密度
1 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
関連事項
Replaces: DX2477
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3