詳細
N,N-ジメチルドデシルアミンN-オキシド(DDAO)は両性界面活性剤で、高pHでは非イオン性です。両性界面活性剤の頭部基は、正味電荷がpH感受性のため正負電荷を帯びることがあります。
アプリケーション
N,N‐ジメチルドデシルアミン-N-オキシド溶液は、以下の用途に使用されています:
- 複雑な有機マトリックスから数層グラフェン(FLG)とグラフェンオキシド(GO)を抽出するための各可溶成分の調査
- 二重変異体反応中心(DM Rc)精製のための洗浄緩衝液、溶出緩衝液、陰イオン添加液の成分として
- 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるビリルビンおよびビリベルジンの抽出
生物化学的/生理学的作用
N,N-ジメチルドデシルアミン-N-オキシド(DDAO)は、タンパク質研究で好まれます。また、膜タンパク質の抽出に高頻度で利用されます。
特徴および利点
- タンパク質の定量に適しています
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40236-1L:
40236-BULK:
40236-VAR:
40236-6X1L:
40236-250ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
STAR protocols, 3(1), 101044-101044 (2022-01-04)
The formation of defined surfaces consisting of photosynthetic reaction centers (RCs) in biohybrid solar cells is challenging. Here, we start with the production of engineered RCs for oriented binding. RCs are deposited onto gold electrodes, and 6-mercapto-1-hexanol (MCH) is used
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 37(1), 32-36 (2008-10-25)
Human serum albumin is a well tolerated therapeutic for the treatment of hypovolemia. Despite all commercial human albumin preparations being derived from plasma, these products can have a highly variable colour. Albumin samples derived from ethanol precipitation and chromatographic fractionation
eLife, 9 (2020-04-09)
Single-molecule approaches provide enormous insight into the dynamics of biomolecules, but adequately sampling distributions of states and events often requires extensive sampling. Although emerging experimental techniques can generate such large datasets, existing analysis tools are not suitable to process the
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 38(13), 4090-4101 (2022-03-25)
Understanding the interactions between surfactants and proteins is important for the formulation of consumer products as surfactant binding can alter protein activity and stability. Additionally, the structure of the protein-surfactant complex can influence surface activity, which is important for emulsion
Communications biology, 3(1), 73-73 (2020-02-16)
Transmembrane signaling proteins play a crucial role in the transduction of information across cell membranes. One function of regulated intramembrane proteolysis (RIP) is the release of signaling factors from transmembrane proteins. To study the role of transmembrane domains (TMDs) in modulating
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.