Merck
40234
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルドデシルアミンN-オキシド
BioXtra, ≥99.0% (NT)
別名:
DDAO, LDAO, ラウリルジメチルアミン N-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(O)(CH3)2
CAS番号:
分子量:
229.40
Beilstein:
1769927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
powder
分子量
229.40 g/mol
テクニック
protein quantification: suitable
不純物
≤0.03% peroxides (as H2O2)
CMC
1-2 mM
mp
132-133 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI Key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルドデシルアミン-N-オキシドは非変性両性イオン界面活性剤で、臨界ミセル濃度(CMC)は約1 mMです。タンパク質を可溶化して、高分子の立体構造と分子間相互作用を調べるのに使用されます。
アプリケーション
N, N‐ジメチルドデシルアミン-N-オキシドは、ウェスタンブロット分析で細胞溶解と細胞ペレットの再懸濁に使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40234-VAR:
40234-INTR:
40234-BULK:
40234-25G:
40234-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vasyl Bondarenko et al.
Biochimica et biophysica acta, 1818(5), 1261-1268 (2012-03-01)
The α4β2 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) is the predominant heteromeric subtype of nAChRs in the brain, which has been implicated in numerous neurological conditions. The structural information specifically for the α4β2 and other neuronal nAChRs is presently limited. In this
Xiaoyi Deng et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(12), 5381-5394 (2014-05-08)
Malaria is one of the most serious global infectious diseases. The pyrimidine biosynthetic enzyme Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) is an important target for antimalarial chemotherapy. We describe a detailed analysis of protein-ligand interactions between DHODH and a triazolopyrimidine-based inhibitor
Achim Stocker et al.
Journal of structural biology, 152(2), 140-145 (2005-10-18)
Recently, we reported the cloning of the atp operon encoding for the F(1)F(0)-ATP synthase from the extremely thermoalkaliphilic bacterium Bacillus sp. strain TA2.A1. In this study, the genes encoding the F(1) moiety of the enzyme complex were cloned from the
Stefanie Keis et al.
Journal of bacteriology, 188(11), 3796-3804 (2006-05-19)
The F(1)F(o)-ATP synthases of alkaliphilic bacteria exhibit latent ATPase activity, and for the thermoalkaliphile Bacillus sp. strain TA2.A1, this activity is intrinsic to the F(1) moiety. To study the mechanism of ATPase inhibition, we developed a heterologous expression system in
Rie Kakehashi et al.
Journal of colloid and interface science, 289(2), 498-503 (2005-08-23)
In the hydrogen ion titration of micelles, the degree of ionization of the micelle at a given pH has to be evaluated to obtain a pKa value of micelles (Ka being the proton dissociation constant) at the pH. We compared