安全性情報
8.14087
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
別名:
Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
有効性
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
転移温度
flash point 15 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (argentometric): 49.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F
引火点(℃)
15 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体