Merck
439231
Sigma-Aldrich
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
10 wt. % in H2O
別名:
N,N,N-トリメチルヘキサデカン-1-水酸化アミニウム, 水酸化セチルトリメチルアンモニウム, 水酸化トリメチルヘキサデシルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
301.55
Beilstein:
3723055
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
10 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.351
密度
0.988 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド溶液は、以下の用途に使用される界面活性剤です。
  • MCM-41およびMCM-48などのミクロポーラスならびにメソポーラスのアルミノケイ酸塩モレキュラーシーブの合成。
  • 二酸化マンガン(MnO2)ナノフラワーの水熱調製。
  • リン酸エステル加水分解の促進に使用される試薬であるセチルトリメチルアンモニウムヒドロペルオキシドの合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
439231-25ML:
439231-BULK:
439231-5ML:
439231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cetyltrimethylammonium hydroperoxide: an efficient reagent for promoting phosphate ester hydrolysis.
Toullec, Jean and Moukawim, Mohamed
Chemical Communications (Cambridge, England), 434(2), 221-222 (1996)
Hydrothermal preparation and the capacitance of hierarchical MnO2 nanoflower.
Zhu, Gang et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 434(27), 42-48 (2013)
Synthesis of macrostructured MCM-48 molecular sieves.
Danumah, Ch et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44(27), 241-247 (2001)
Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism.
Kresge C T, et al.
Nature, 359(6397), 710-710 (1992)
A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates.
Beck JS
Journal of the American Chemical Society, 114(27), 10834-10843 (1992)