濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.405
密度
1.082 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
InChI Key
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C87908-VAR:
C87908-100G:4548173912219
C87908-5G:
C87908-BULK:
C87908-250G:4548173346021
C87908-1KG:4548173912226