Merck
420816
Sigma-Aldrich
LUDOX® HS-40コロイドシリカ
40 wt. % suspension in H2O
別名:
シリカ 調整用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
colloidal
品質水準
フォーム
viscous liquid
濃度
40 wt. % suspension in H2O
表面積
~220 m2/g
pH
9.8
密度
1.3 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LUDOX® HS-40コロイドシリカは、ゼオライト、硫酸ソーダライト、アルミノ珪酸塩ゲルを合成するためのシリコン(Si)源として使用されます。
アプリケーション
LUDOX® HS-40コロイドシリカは、以下で使用されます:
  • メソ細孔生成のテンプレートとして
  • 触媒特性を変えることなく触媒成分を結合し高い機械的強度を提供する、優れた結合剤として
  • ゼオライトの基材密着性を高める基材として
  • 触媒担体として機能する窒素ドープカーボン(NMC)の調製
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420816-4L:4548173940595
420816-1L:4548173940588
420816-VAR:
420816-BULK:
420816-18L:4548173940571
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Silica
Sigma-Aldrich
421553
Silica
Silica mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
805890
Silica
Silica colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
SAFC
1.13126
Silica
Optimization of process parameters on the extrusion of honeycomb shaped monolith of H-ZSM-5 zeolite
A Aranzabal, et al.
Chemical Engineering Journal, 162, 415-423 (2010)
Low temperature heat capacity and thermodynamic functions of anion bearing sodalites Na8Al6Si6O24X2 (X= SO4, ReO4, Cl, I)
J Schliesser, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 114, 14-24 (2017)
The effects of gel aging on the synthesis of NaY zeolite from colloidal silica.
Ginter D M, et al.
Zeolites, 12(6), 742-749 (1992)
Synthesis of zeolite L. Tuning size and morphology.
Ruiz A Z, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 136(1), 77-89 (2005)
Hydrogen production from formic acid dehydrogenation over a Pd supported on N-doped mesoporous carbon catalyst: A role of nitrogen dopant
Y Kim, et al.
Applied Catalysis A: General, 608, 117887-117887 (2020)