Merck
420794
Sigma-Aldrich
LUDOX® SMコロイド状シリカ
30 wt. % suspension in H2O
別名:
シリカ 調整用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
colloidal
品質水準
形状
liquid
濃度
30 wt. % suspension in H2O
表面積
320-400 m2/g
pH
9.7-10.3
密度
1.22 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナトリウム安定化対イオンを含みます。
LUDOX®SMコロイダルシリカは、プロパルギルアミンの合成に使用されます。
アプリケーション
LUDOX®SMコロイド状シリカは、カーボンナノチューブ膜の除去挙動を研究するためのモデル溶質として使用されています。プロパルギルアミンの調製用触媒として使用するため、ビス(1(3-トリメトキシシリルプロピル)-3-メチル-イミダゾリウム)四塩化銅で修飾しました。
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420794-4L:4548173940540
420794-18L:
420794-BULK:
420794-VAR:
420794-1L:4548173940533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of propargylamines catalyzed by nano-colloidal silica-tethered polyhedral oligomeric silsesquioxanes with eight branches of 3-aminopropyltriethoxysilane as an efficient catalyst
Safaei-Ghomi, et al.
Main Group Metal Chemistry, 40, 129-135 (2017)
Fouling and rejection behavior of carbon nanotube membranes.
Park S M, et al.
Desalination, 343, 180-186 (2014)
Bis (1 (3-trimethoxysilylpropyl)-3-methyl-imidazolium) copper tetrachloride attached to colloidal silica nanoparticles as an efficient catalyst for the preparation of propargylamines.
Javad S G, et al.
Research on Chemical Intermediates, 43(12), 7375-7386 (2017)
Yaswanth Kuthati et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(4), 2399-2430 (2013-06-15)
The advent of Nanotechnology has paved a way for improved disease treatment strategies, the most noteworthy being the mesoporous silica nanoparticles (MSNs) which have gained much recent attention in the field of cancer therapy and its diagnosis. The flaws of
Graham J Edgar et al.
Nature, 506(7487), 216-220 (2014-02-07)
In line with global targets agreed under the Convention on Biological Diversity, the number of marine protected areas (MPAs) is increasing rapidly, yet socio-economic benefits generated by MPAs remain difficult to predict and under debate. MPAs often fail to reach