Merck
420875
Sigma-Aldrich
LUDOX® AMコロイドシリカ
30 wt. % suspension in H2O
別名:
シリカ 調整用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
colloidal
品質水準
フォーム
liquid
濃度
30 wt. % suspension in H2O
表面積
198-250 m2/g
pH
8.6-9.3
密度
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カウンターイオンを安定化するナトリウムを含有します。
LUDOX® AMコロイドシリカは、より凝縮されたシリコン構造で構成されており、ポリアニリン分散液の調製に使用されます。
アプリケーション
LUDOX® AMコロイドシリカは、以下の合成のシリカ源として使用できます:
  • 熱水法によるNaXゼオライト。
  • クリソタイル型 Mg3Si2O5·(OH)4ナノチューブ(MgSi-NT)。
また、これはセラミックスラリーの結合剤としても使用できます。
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420875-BULK:
420875-4L:4548173940731
420875-VAR:
420875-18L:4548173940717
420875-1L:4548173940724
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of the Use of Various Silica Source on NaX Zeolite Properties
Eskandari A, et al.
Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 50(2), 1-7 (2017)
Polyaniline dispersions. 6. Stabilization by colloidal silica particles
Stejskal
Macromolecules, 29, 6814-6819 (1996)
Particle morphology and chemical microstructure of colloidal silica spheres made from alkoxysilanes
Van Blaaderen
Journal of Non-Crystalline Solids, 149, 161-178 (1992)
Synthesis and catalytic activity of chrysotile-type magnesium silicate nanotubes using various silicate sources.
Lopez-Salinas E, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 274(2), 176-182 (2019)
Influence of the Al2O3 Solid Phase on the Kinetics of Binding Ceramic Moulds.
Kolczyk J, et al.
Archives of Foundry Engineering, 17(4), 91-96 (2017)