詳細
LUDOX® AS-40コロイドシリカは、ゼオライトの調製におけるシリカ源として使用されます。
アプリケーション
Ludox AS-40は以下として使用されます:
- ナノコンポジットナフィオンフィルムのフィラー材料
- マイクロメソポーラス炭素球の合成における前駆体
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420840-4L:4548173940663
420840-VAR:
420840-18L:4548173940649
420840-1L:4548173940656
420840-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
New opportunities in Stober synthesis: preparation of microporous and mesoporous carbon spheres
Journal of Materials Chemistry, 22, 12636-12642 (2012)
Separation of water?acetic acid mixtures by pervaporation using a thin mordenite membrane.
Separation and Purification Technology, 32(1-3), 199-206 (2003)
The static aging effect on the seedless synthesis of different ranges FAU-type zeolite Y at various factors
Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 20, 7-13 (2019)
Gel?Infused Slippery Surface with Enhanced Longevity and Thermally Controllable Sliding Properties.
Advanced Materials Interfaces, 3(20), 1600515-1600515 (2016)
Interfacial Water Drives Improved Proton Transport in Siliceous Nanocomposite Nafion Thin Films
ChemPhysChem, 19, 538-546 (2018)