詳細
LUDOX® HS-40コロイド状シリカは粒径が100 nm未満の単分散コロイド状シリカ粒子の分散液です。対イオンを安定化するナトリウムを含有します。
アプリケーション
LUDOX® HS-40 コロイド状シリカは、次の用途で使用できます。
- 一方向凍結によるポリマー-無機ナノ複合材の合成に。
- 水熱法によりゼオライトYおよびゼオライトAナノ結晶のコロイド状懸濁液を合成するために。
- 膜ファウリングを研究するために、コロイド状シリカファウラントのモデルとして。
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420824-BULK:
420824-1L:4548173940601
420824-18L:
420824-4L:4548173940618
420824-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Homogeneous polymer-zeolite nanocomposite membranes by incorporating dispersible template-removed zeolite nanocrystals.
Wang H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3640-3643 (2002)
Influence of membrane and colloid characteristics on fouling of nanofiltration membranes.
Boussu K, et al.
Journal of Membrane Science , 289(1-2), 220-230 (2007)
Aligned two-and three-dimensional structures by directional freezing of polymers and nanoparticles.
Zhang H, et al.
Testing, 4(10), 787-787 (2005)
High silica zeolite Y nanocrystals by dealumination and direct synthesis.
Holmberg BA, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 74(1-3), 189-198 (2004)
Mechanisms underlying the effects of membrane fouling on the nanofiltration of trace organic contaminants.
Nghiem LD, et al.
Desalination, 250(2), 682-687 (2010)