Merck
370061
Sigma-Aldrich
3-メチル-4-ニトロピリジン N-オキシド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
136-138 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1c[n+]([O-])ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-7(9)3-2-6(5)8(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
非線形光学(NLO)材料
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
370061-5G:
370061-1G:
370061-BULK:
370061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)