Merck
594059
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロピリジンN-オキシド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
163.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
138-142 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChI Key
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594059-5G:
594059-1G:
594059-BULK:
594059-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)