Merck
232408
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine N-oxide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClNO
CAS番号:
分子量:
129.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][n+]1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
DPJVRASYWYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloropyridine N-oxide forms complexes with uranyl chloride and has been investigated by IR spectra, electronic spectra, molar conductivity and magnetic susceptibility measurements.
アプリケーション
4-Chloropyridine N-oxide was used as oxygen source in the preparation of [(N,N′-bis(2-methyl-2-mercaptopropane)-1,5-diazacyclooctane)Fe]2O complexes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232408-1G:
232408-BULK:
232408-5G:
232408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Uranyl chloride complexes of pyridine-N-oxide and 4-substituted pyridine-N-oxides: Infra-red spectra, electronic spectra and magnetic susceptibility studies.
Balakrishnan PV, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 28(2), 537-541 (1966)
Ghezai Musie et al.
Inorganic chemistry, 37(16), 4086-4093 (2001-10-24)
The (&mgr;-oxo)diiron(III) complexes of N,N'-bis(2-methyl-2-mercaptopropane)-1,5-diazacyclooctane (H(2)bme-daco) and N,N'-bis(mercaptoethyl)-1,5-diazacyclooctane (H(2)bme-daco) ligands present uncommon examples of well-characterized (&mgr;-oxo)diiron(III) species in the presence of sulfur donors. Whereas the reaction of molecular oxygen with a solution of diiron(II) complex, [(bme-daco)Fe](2), affords slow formation of